Merck
JKA13018
Sigma-Aldrich
mPEG7-Azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)6CH2CH2N3
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn 7,000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.