詳細
zwitterionic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
分子量
211.28 g/mol
テクニック
DNA extraction: suitable
色
white
溶解性
methanol: 5 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
OCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO4S/c1-8(2,5-6-9)4-3-7-13(10,11)12/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
CNXPCGBLGHKAIL-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジメチル-2-ヒドロキシエチルアンモニウムプロパンスルホン酸、またはNDSB 211は、非界面活性スルホベタインです。広いpH範囲で両性イオン性であり、透析により容易に除去され、近紫外線に対しては顕著な吸収を示しません。
アプリケーション
NDSB 211は、弱性の可溶化剤である非界面活性スルホベタインによる好塩性タンパク質の安定化を評価する研究で使用されています。また、高分子を結晶化するための代替戦略を検討する研究でも使用されています。
非界面活性剤型スルホベタインは、非界面活性剤型タンパク質を精製するために使用される化合物です。膜、核、細胞骨格関連タンパク質の抽出収量が増加します。広範なpH範囲に及ぶ両性イオンで、透析により容易に除去され、近UV領域における吸収はほとんどありません。具体的な使用法には、ミクロソームタンパク質の抽出、核タンパク質の回収、IEFにおける析出還元、膜結合プロテアーゼの精製などが挙げられます。
その他情報
この製品はミセルになりません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
N0665-5G:
N0665-1G:
N0665-VAR:
N0665-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
L Vuillard et al.
Analytical biochemistry, 230(2), 290-294 (1995-09-20)
In this work, experiments performed on pig heart and halophilic malate dehydrogenase as well as halophilic elongation factor Tu demonstrate a protein stabilization property from the recently described mild solubilizing agents nondetergent sulfobetaines. A practical application is given by the
Searching for silver bullets: An alternative strategy for crystallizing macromolecules
McPhersona, A., et al.
Journal of Structural Biology, 156, 3887-3406 (2006)
Ivanka M Karadzic et al.
Proteomics, 5(2), 354-359 (2005-01-04)
Proteins of haloarchaea are remarkably unstable in low-ionic-strength solvents and tend to aggregate under standard two-dimensional (2-D) gel electrophoresis conditions, causing strong horizontal streaking. We have developed a new approach to generate 2-D maps of halophilic proteins which included washing