Merck
JKA13017
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average MN 6,000, Azide
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2N3
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.23
製品名
mPEG6-Azide,
フォーム
solid
分子量
average Mn 6,000
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.