Merck
440426
Sigma-Aldrich
1,4-ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)ブタン
別名:
1,4-butane-diylbis(dicyclohexylphosphine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11)2P(CH2)4P(C6H11)2
CAS番号:
分子量:
450.66
Beilstein:
3368850
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
99-104 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(CCCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C28H52P2/c1-5-15-25(16-6-1)29(26-17-7-2-8-18-26)23-13-14-24-30(27-19-9-3-10-20-27)28-21-11-4-12-22-28/h25-28H,1-24H2
InChI Key
WNZGLXFLSFWPMP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440426-1G:
440426-VAR:
440426-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
440426-1G4061826705803