アッセイ
95%
フォーム
viscous liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.554 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(CCCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C27H50P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h24-27H,1-23H2
InChI Key
RSJBEKXKEUQLER-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Synthesis of gold clusters.
- Palladium-catalyzed decarboxylative coupling reaction.
特徴および利点
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440418-1G:
440418-250MG:
440418-5G:
440418-BULK:
440418-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
440418-1G | 4061838098153 |
440418-250MG | |
440418-5G |