Merck
919608
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C100H78Cl2F3N3Pd
分子量:
1556.03
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
関連するカテゴリー
アプリケーション
[Pd(IPr#)(3-CF3-AN)Cl2] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
919608-500MG:
919608-100MG:
919608-BULK:
919608-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)