About This Item
化学式:
C6H5SO3CF3
CAS番号:
分子量:
226.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
99-100 °C/60 mmHg (lit.)
密度
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
triflate
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O3S/c8-7(9,10)14(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
GRJHONXDTNBDTC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
トリフルオロメタンスルホン酸フェニル(フェニルトリフレート)はフルオロスルホン酸アリルです。フェノールとフルオロスルホン酸無水物の反応により合成されます。
アプリケーション
トリフルオロメタンスルホン酸フェニル(フェニルトリフレート)は以下の研究で使用できます。
- Pd(dba)2とジフルオロホスによって触媒される、ケトンの不斉α-アリル化用アリル化剤として。
- アニリンとフェニルトリフレートのパラジウム触媒N-アリル化とそれに続く酸化カップリングによるカルバゾールの1ポット合成の反応物として。
- パラジウムベース触媒存在下でのベンズアニリドとフェニルトリフレートとのジアリル化によるN-(2,6-ジアリルベンゾイル)アニリンの合成。
- 2,3-ジヒドロフランのアリル化による(R)-2-フェニル-2,3-ジヒドロフランの合成におけるアリル化剤として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
423939-25ML:
423939-5ML:
423939-VAR:
423939-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
One-pot synthesis of carbazoles by palladium-catalyzed N-arylation and oxidative coupling.
Watanabe T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 43, 4516-4518 (2007)
Palladium-catalyzed asymmetric arylation of 2, 3-dihydrofuran with phenyl triflate. A novel asymmetric catalysis involving a kinetic resolution process.
Ozawa F, et al.
Organometallics, 12(10), 4188-4196 (1993)
Palladium cross-coupling reactions of aryl fluorosulfonates: an alternative to triflate chemistry.
Roth GP and Fuller CE.
The Journal of Organic Chemistry, 56(11), 3493-3496 (1991)
Xuebin Liao et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(1), 195-200 (2007-12-14)
The asymmetric alpha-arylation of ketones with aryl triflates is described, and the use of this electrophile with nickel and palladium catalysts containing a segphos derivative increases substantially the scope of highly enantioselective arylations of ketone enolates. The combination of aryl
Regioselective arylation of benzanilides with aryl triflates or bromides under palladium catalysis.
Kametani Y, et al.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2655-2658 (2000)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
423939-5ML | 4061837247682 |
423939-25ML | 4061837247675 |