Merck
393215
Sigma-Aldrich
ユウロピウム(III)アセチルアセトナート 水和物
別名:
Eu(acac)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
449.29 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
組成
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
反応適合性
core: europium
reagent type: catalyst
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
InChI Key
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393215-250MG:
393215-1G:
393215-5G:
393215-BULK:
393215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)