Merck
325627
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetate 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
Europium(3+) triacetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
329.10 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
組成
Degree of hydration, ≤4
反応適合性
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸ユウロピウム(III)水和物は高配位性の結晶性固体で、紫外線照射により強い赤色発光を示します。そのユニークな光学的・電気的特性から、半導体、表示デバイス、触媒などの分野で広く使用されています。
アプリケーション
酢酸ユウロピウム(III)水和物は以下の用途で使用されています:
  • 高輝度Eu3+ドープLaOF薄膜を調製するためのゾルゲル前駆体
  • フッ化ユウロピウム(III)ナノ粒子を合成するための前駆体
  • 高速マイクロ波合成によるセレン化カドミウム(CdSe)量子ドット合成のためのドーパント。Eu3+イオンの添加により光吸収範囲が広がり、量子ドット太陽電池特性が向上します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
325627-VAR:
325627-25G:
325627-BULK:
325627-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
325627-25G4061833398326
325627-5G4061826715604