アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: terbium
reagent type: catalyst
mp
127 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
InChI Key
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
484008-5G:
484008-BULK:
484008-1G:
484008-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.