アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Ga](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ga/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
ZVYYAYJIGYODSD-LNTINUHCSA-K
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 光触媒、電池の正極材料、電気触媒など、さまざまな用途向けのナノ結晶性酸化ガリウムスピネルを合成するための、溶媒熱処理プロセスによる前駆体として。
- in-situ 電解還元によるリチウム金属負極上の LiGa 合金層製造に。リチウム硫黄電池における陽極の樹状形成を抑制します。
- 水素発生反応の電極触媒として作用する高効率ガリウム・白金(GaPt3)ナノ粒子のホットソルベント合成の調整に。
- ペロブスカイト太陽電池の電子輸送層を製造するための γ-Ga2O3 ナノ結晶の合成に。ペロブスカイト最表面層と効果的な界面接続を形成し、電荷輸送効率を高めます。
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393541-25G:
393541-5G:
393541-VAR:
393541-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.