Merck
I3300
Sigma-Aldrich
インジウム(III)アセチルアセトナート
≥99.99% trace metals basis
別名:
2,4-ペンタンジオン インジウム(III)誘導体, In(acac)3, インジウム(III)2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In(OCCH3CHOCCH3)3
CAS番号:
分子量:
412.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: indium
reagent type: catalyst
mp
187-189 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[In](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.In/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
SKWCWFYBFZIXHE-LNTINUHCSA-K
詳細
インジウム(III)アセチルアセトナート(In (acac)3)はアセチルアセトンのインジウム錯体です。金属アセチルアセトナートは酸化気体に対し高い感受性を示します。
アプリケーション
In (acac)3 は In2O3 合成の前駆体として用いられます。インジウム(III)アセチルアセトナートはオキシインドール誘導体の合成に触媒として作用します。In (acac)3 はそのガスセンサーとしての利用が研究されています。インジウムスズ酸化物ナノ結晶(ITO)の合成に用いられています。薄層フィルム太陽電池は In (acac)3 および H2S を用いた原子層化学気相堆積法により合成されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I3300-BULK:
I3300-VAR:
I3300-5G:4548173314259
I3300-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A highly efficient synthesis of oxindoles using a functionalized silica gel as support for indium (III) acetylacetonate catalyst in an aqueous-acetonitrile medium
Sharma RK and Sharma C
J. Mol. Catal. A: Chem., 332(1), 53-58 (2010)
Nonaqueous synthesis of uniform indium tin oxide nanocrystals and their electrical conductivity in dependence of the tin oxide concentration
Ba J, et al.
Chemistry of Materials, 18(12), 2848-2854 (2006)
Thin organic layers prepared by MAPLE for gas sensor application.
Frycek R, et al.
Thin Solid Films, 495(1), 308-311 (2006)
Shengliang Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(51), 48062-48070 (2019-12-04)
Dual-band electrochromic devices (DBEDs), which can selectively modulate near-infrared (NIR) and visible (VIS) light transmittance through electrochromism, have gained increasing interest as a building energy saving technology. The technology is strongly dependent on the progress in electrochromic materials. Most current
資料
Solvothermal synthesis is a method for preparing a variety of materials such as metals, semiconductors, ceramics, and polymers.
Dye-Sensitized and Perovskite Solar Cells: Interface Engineering by Atomic Layer Deposition
Since the demonstration of the first practical solar cell 60 years ago, research on novel materials, improved solar cell design and structure, and innovative manufacturing processes have all contributed to a continuous increase in the efficiency of photovoltaic (PV) devices.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
すべて表示