グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
110 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
O.[Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ga.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI Key
YVFORYDECCQDAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 過酸化水素の存在下でのオレフィンのエポキシ化における触媒。
- ZnOナノロッドアレイの調製におけるドーパント。Gaの添加により、ZnOナノロッドの発光品質を向上できます。
- Ga-MCM-41材料(メソポーラスシリケート・モレキュラーシーブ)を合成する前駆体。Ga-MCM-41は、α-ピネンの液相異性化で触媒として機能します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
289892-VAR:
289892-1KG:
289892-500G:
289892-100G:
289892-25G:
289892-5G:
289892-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック