Merck
325759
Sigma-Aldrich
ランタン(III)アセチルアセトナート 水和物
別名:
2,4-ペンタンジオン ランタン誘導体, La(acac)3, ランタン(III)2,4-ペンタンジオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(C5H7O2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
436.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
組成
La, 27.3-32.4% EDTA titration
反応適合性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[La](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.La.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI Key
ZJYNYHXJOOYUDF-KJVLTGTBSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
325759-VAR:
325759-10G:
325759-BULK:
325759-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.