About This Item
化学式:
[CH3COCH=C(O)CH3]2Mn
CAS番号:
分子量:
253.15
Beilstein:
4157965
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
フォーム
solid
組成
Mn, 21.0-23.0% EDTA titration
反応適合性
core: manganese
mp
248-250 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マンガン(II)アセチルアセトナート(Mn(acac)2)は、炭化水素溶媒中では三量体として存在する遷移金属アセチルアセトナートです。蒸気状態では一量体および四面体です。65 kcal mol-1のMn-O結合エネルギーを示します。三価マンガン(Mn(acac)3)の調製において、過マンガン酸カリウムと共に使用できます。
アプリケーション
- 熱分解により調製したRuOx/MnOx混合電極の電気化学的特性に対する前駆体の影響:この研究では、RuOx/MNOx混合電極の電気化学的特性に及ぼすマンガン(II)アセチルアセトナートなどのさまざまな前駆体の影響を調べています。この研究の結果から、エネルギー貯蔵用途の電極性能を最適化する上での前駆体選択の重要性が強調されています(Petrucci et al., 2022)。
- 低スピンジシアノマンガン(II)(S=1/2)およびフタロシアニン鉄(II)(S=0)と、マンガン(II)アセチルアセトナート、トリス(シクロペンタジエニル)ガドリニウム(III)、ネオジム(III)との三核配位結合:この研究では、マンガン(II)アセチルアセトナートを含む三核配位錯体の形成と性質を検討しています。これらの錯体は独特の磁気特性を示し、分子磁性や材料科学に応用できる可能性があります(Romanenko et al., 2022)。
- マンガン(II)アセチルアセトナート蒸気処理によるZIF-8膜の選択透過性の改良:この論文では、マンガン(II)アセチルアセトナート蒸気処理がZIF-8膜の選択透過性を強化する方法を示しています。このような改変により、ガス分離プロセスにおける膜の性能が向上し、工業用途における進歩がもたらされます(Hayashi et al., 2021)。
- さまざまな温度上昇および熟成時間による酸化マンガンナノ粒子のサイズ・組成の調整:この研究では、マンガン(II)アセチルアセトナートを前駆体として用いる酸化マンガンナノ粒子の合成に焦点を当てています。触媒や生物医学の用途に不可欠なナノ粒子のサイズと組成を制御する方法について概説しています(Martinez de la Torre et al., 2020)。
- マンガン(II)アセチルアセトナートの熱分解による酸化マンガンナノ粒子合成:この研究では、マンガン(II)アセチルアセトナートの熱分解による酸化マンガンナノ粒子の合成について詳述しています。得られたナノ粒子は、さまざまな触媒および生物医学的用途での使用が期待されています(Martinez de la Torre and Bennewitz, 2020)。
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
245763-BULK:
245763-100G:
245763-VAR:
245763-500G:
245763-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Chemistry of Manganese, Technetium and Rhenium: Pergamon Texts in Inorganic Chemistry, 868-872 (2016)
Acetylacetonato manganese (III)
Charles RG and Bryant BE
Inorganic Syntheses, 7, 183-184 (1963)
Markus Kubin et al.
Inorganic chemistry, 57(9), 5449-5462 (2018-04-11)
The 3d transition metals play a pivotal role in many charge transfer processes in catalysis and biology. X-ray absorption spectroscopy at the L-edge of metal sites probes metal 2p-3d excitations, providing key access to their valence electronic structure, which is
Byunghoon Kang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(3) (2019-03-14)
We designed a high-sensitivity magnetic resonance imaging contrast agent that could be used to diagnose diseases. First, magnetic nanocrystals were synthesized by a thermal decomposition method on an organic solvent to obtain a high magnetism and methoxy poly(ethylene glycol)-poly(lactic acid)
Davit Jishkariani et al.
ACS nano, 13(5), 5712-5719 (2019-05-06)
Substitutional doping is a potentially powerful technique to control the properties of nanocrystal (NC) superlattices (SLs). However, not every NC can be substituted into any lattice, as the NCs have to be close in size and shape, limiting the application