Merck
M2284
Sigma-Aldrich
マンガン(III)アセチルアセトナート
technical grade
別名:
2,4-ペンタンジオン マンガン(III)誘導体, Mn(acac)3, 第二マンガンアセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn(C5H7O2)3
CAS番号:
分子量:
352.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
159-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Mn](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Mn/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
HYZQBNDRDQEWAN-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フェノール類、β-ジカルボニル化合物、およびチオール類の酸化に用いる酸化剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
M2284-BULK:
M2284-5G:
M2284-VAR:
M2284-100G:
M2284-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nishino, H. Tategami, S. et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 64, 1800-1800 (1991)
Snider, B. B.; Patricia, J. J. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2137-2137 (1988)
Gong-Jun Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(44), 10637-10643 (2010-10-06)
Two Eu(III) complexes, [Eu(acac)(3)(dpq)] (1) and [Eu(acac)(3)(dppz)] CH(3)OH (2) {viz. acetylacetonate (acac), dipyrido[3,2-d:20,30-f]quinoxaline (dpq), dipyrido[3,2-a:20,30-c] phenazine (dppz)}, have been synthesized and their DNA binding, photo-induced DNA cleavage activity and cell cytotoxicity are studied. The complexes display significant binding propensity to
The direct writing of plasmonic gold nanostructures by electron-beam-induced deposition.
Katja Höflich et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(22-23), 2657-2661 (2011-05-04)
S S Arandjelovic et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 14(2), 271-279 (2009-08-04)
To investigate the antitumor activity of two newly synthesized ruthenium(III) [Ru(III)] compounds carrying bidentate ligands: (acac)-acetylacetonate, [Ru(acac)3), and (tfac)-trifluoroacetylacetonate [Ru(tfac)3]. The activity of ruthenium(III) analogues was evaluated on HeLa, B16, and Femx cell lines for cytotoxicity in vitro using MTT