Merck
925489
Sigma-Aldrich
IPr#−PEPPSI
別名:
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C98H76Cl3N3Pd
CAS番号:
分子量:
1508.45
MDL番号:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
アプリケーション
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
925489-100MG:
925489-VAR:
925489-500MG:
925489-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)