Merck
660361
Sigma-Aldrich
CX21
Umicore, 98%
別名:
アリル[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]クロロパラジウム(II), (NHC)Pd(allyl)Cl, アリルクロロ[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]パラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H41N2ClPd
CAS番号:
分子量:
571.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
[CH2][CH][CH2].CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Pd]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H37N2.C3H5.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-3-2;;/h9-21H,1-8H3;3H,1-2H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
YVIDBHQABBIAAW-UHFFFAOYSA-M
詳細
アリル[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)イミダゾール-2-イリデン]クロロパラジウム(II)は、N-複素環式カルベン錯体でα-ケトンのアリール化を効率よく促進します。
アプリケーション
ケトンのアリール化、鈴木カップリング反応、ブッフバルト・ハートウィッグアミノ化反応、塩化アリールの脱ハロゲン化、および二級アルコールの酸化に用いられる触媒です。
法的情報
Umicore社製品
詳細については、www.pmc.umicore.comをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
660361-250MG:
660361-1G:
660361-VAR:
660361-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Well-defined, air-stable (NHC) Pd (Allyl) Cl (NHC= N-heterocyclic carbene) catalysts for the arylation of ketones.
Viciu MS, et al.
Organic Letters, 4(23), 4053-4056 (2002)
資料
Sigma-Aldrich presents an article concerning NHC-based Pd catalysts and ligands for C–C bond formation at sigma-Aldrich.com.
NHC-based Palladium Catalysts
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.