アッセイ
97%
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
228-232 °C (dec.)
SMILES記法
CC=C.Cc1cc(C)c(N2C=CN(C2[Pd]Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H25N2.C3H6.ClH.Pd/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-3-2;;/h7-13H,1-6H3;3H,1H2,2H3;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
UZZBPJRGCGHWDS-UHFFFAOYSA-M
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663042-VAR:
663042-BULK:
663042-1G:
663042-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NHC-based Palladium Catalysts
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.