Merck
709298
Sigma-Aldrich
[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-4,5-ジヒドロイミダゾール-2-イリデン]クロロ[3-フェニルアリル]パラジウム(II)
Umicore, 95%
別名:
CX 32, [1,3-ビス[2,6-ビス(1-メチルエチル)フェニル]-2-イミダゾリジニリデン]クロロ[(1,2,3-η)-3-フェニル-2-プロペニル]パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H47ClN2Pd
CAS番号:
分子量:
649.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
127-130 °C
SMILES記法
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CCN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
InChI Key
KEHHNXMVROYFNY-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • ヘテロ環形成反応
  • ブッフバルト・ハートウィッグクロスカップリング
  • 鈴木宮浦反応
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
709298-1G:
709298-BULK:
709298-VAR:
709298-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)