Merck
725463
Sigma-Aldrich
ジクロロ[1,3-ビス(2,6-ジイソプロピルフェニル)-1,3-ジヒドロ-2H-iミダゾール-2-イリデン]パラジウム(II) ダイマー
Umicore
別名:
CX 41, [(SIPr)PdCl2]2, ジクロロ[1,3-ビス(ジイソプロピルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン]パラジウム(II) ダイマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H72Cl4N4Pd2
CAS番号:
分子量:
1131.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
331 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)\C2=[Pd](\Cl)Cl.CC(C)c4cccc(C(C)C)c4N5C=CN(c6c(cccc6C(C)C)C(C)C)\C5=[Pd](\Cl)Cl
InChI
1S/2C27H36N2.4ClH.2Pd/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;;;;;/h2*9-16,18-21H,1-8H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
TXCXGICCIUAGJY-UHFFFAOYSA-J
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
725463-VAR:
725463-1G:
725463-250MG:
725463-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)