Merck
720526
Sigma-Aldrich
パラジウム(π-シンナミル)クロリド二量体
97%
別名:
[(シンナミル)PdCl]2, [Pd(1-フェニルアリル)Cl]2, パラジウム(1-フェニルアリル)クロリド二量体, ビス[シンナミルパラジウム(II)クロリド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18Cl2Pd2
CAS番号:
分子量:
518.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Pd].Cl[Pd].[CH2][CH][CH]c1ccccc1.[CH2][CH][CH]c2ccccc2
InChI
1S/2C9H9.2ClH.2Pd/c2*1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;;;/h2*2-8H,1H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
SHWAPUDBEQXXLQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
パラジウム(π-シンナミル)クロリドダイマーは、以下の用途で触媒として使用されます:
  • アンモニアとのクロスカップリング反応によるアリールアミンの合成。
  • アリールトリフラートからフッ化物への変換。
アミドの非対称α-アリール化におけるパラジウム源としても使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720526-1G:
720526-BULK:
720526-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evidence for in situ catalyst modification during the Pd-catalyzed conversion of aryl triflates to aryl fluorides.
Maimone TJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(45), 18106-18109 (2011)
Matching the chirality of monodentate N-heterocyclic carbene ligands: a case study on well-defined palladium complexes for the asymmetric ?-arylation of amides.
Luan X, et al.
Organic Letters, 10(24), 5569-5572 (2008)
AP, N?Ligand for Palladium?Catalyzed Ammonia Arylation: Coupling of Deactivated Aryl Chlorides, Chemoselective Arylations, and Room Temperature Reactions
Lundgren R J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(24), 4165-4168 (2010)