Merck
683396
Sigma-Aldrich
[Pd(アリル)Cl]2
Umicore
別名:
アリルパラジウム(II)クロリドダイマー, [PdCl(C3H5)]2, [PdCl(allyl)]2, アリルクロロパラジウム ダイマー, ジアリルジクロロ二パラジウム, ビス(アリル)ジクロロパラジウム, ビス(アリル)ジクロロ二パラジウム, ビス(アリルクロロパラジウム), ビス(η3-アリル)ジ(μ-クロロ)ジパラジウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10Cl2Pd2
CAS番号:
分子量:
365.89
Beilstein:
4124623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (C, elemental analysis)
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Pd]CC=C.Cl[Pd]CC=C
InChI
1S/2C3H5.2ClH.2Pd/c2*1-3-2;;;;/h2*3H,1-2H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI Key
TWKVUTXHANJYGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
[Pd(allyl)Cl]2は下記で触媒として使用できます:
  • 有機臭化物のシリル化のため。
  • アルデヒドとハロゲン化アリールの間のカップリング反応によるα-アリールカルボニル化合物の合成のため。
  • C-H官能基化を介したハロゲン化アリールとのクロスカップリング反応によるさまざまなアリールチオフェン誘導体の調製のため。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
683396-5G:
683396-VAR:
683396-BULK:
683396-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of HOMSi Reagents by Pd/Cu-Catalyzed Silylation of Bromoarenes with Disilanes
Minami Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 43(2), 201-203 (2014)
Direct Arylation of Thiophenes via Palladium-Catalysed C-H Functionalisation at Low Catalyst Loadings
Battace A, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(16), 2507-2516 (2007)
Palladium-catalyzed alpha-arylation of aldehydes with bromo- and chloroarenes catalyzed by [{Pd(allyl)Cl}2] and dppf or Q-phos
Giang D Vo and John F Hartwig
Angewandte Chemie (International Edition in English), 2127-2130 (2008)
Direct Arylation of Thiophenes via Palladium-Catalysed C-H Functionalisation at Low Catalyst Loadings
Battace A, et al.
advanced synthesis and catalysis, 349(16), 2507-2516 (2007)
Palladium-catalyzed alpha-arylation of aldehydes with bromo- and chloroarenes catalyzed by [{Pd(allyl)Cl}2] and dppf or Q-phos
Giang D Vo and John F Hartwig
Angewandte Chemie (International ed. in English), 2127-2130 (2008)
資料
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions. 20 different precatalyst complexes are available, providing access to hundred different catalytic reactions.
We are happy to offer a series of precatalysts for asymmetric catalysis and Pd based cross coupling catalysis. Our partnership with Umicore allows us to offer a portfolio of metal complexes with batch-to-batch consistency for a plethora of catalytic reactions.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
683396-500MG4061832755724
683396-5G4061832755731