Merck
419982
Sigma-Aldrich
トリエチル(トリフルオロメチル)シラン
98%
別名:
(トリフルオロメチル)トリエチルシラン, トリエチルシリルトリフルオロメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiCF3
CAS番号:
分子量:
184.27
Beilstein:
4242161
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.382 (lit.)
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • ヨウ化アリールのトリフルオロメチル化
  • トリアルキルシリル化反応
  • ぺルフルオロメチルシリカフィルムの蒸着に用います
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
32.0 °F - closed cup
引火点(℃)
0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
419982-250MG:
419982-BULK:
419982-VAR:
419982-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eun Jin Cho et al.
Science (New York, N.Y.), 328(5986), 1679-1681 (2010-06-26)
The trifluoromethyl group can dramatically influence the properties of organic molecules, thereby increasing their applicability as pharmaceuticals, agrochemicals, or building blocks for organic materials. Despite the importance of this substituent, no general method exists for its installment onto functionalized aromatic