アッセイ
≥97%
フォーム
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
133-140 °C
SMILES記法
C\C=C\C[Pd]Cl.C\C=C\C[Pd]Cl
InChI
1S/2C4H7.2ClH.2Pd/c2*1-3-4-2;;;;/h2*3-4H,1H2,2H3;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*4-3+;;;;
InChI Key
NTFUUQYNUUTALG-HYTOEPEZSA-L
アプリケーション
- 水素化パラジウムのエナンチオ選択的脱離
- 触媒のシリカ担体への非共有結合性固定化
- シアノ酢酸のアリル化
- エナンチオ選択的求核置換反応
以下の反応物質です。
- アリルアルキル化反応
- ホスファン官能基化カルボシランデンドリマーの調製
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
700045-1G:
700045-250MG:
700045-VAR:
700045-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック