Merck
225657
Sigma-Aldrich
ビス(アセトニトリル)ジクロロパラジウム(II)
greener alternative
99%
別名:
塩化パラジウム(II)ジアセトニトリル錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PdCl2 · (CH3CN)2
CAS番号:
分子量:
259.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CC#N.CC#N.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pd/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
RBYGDVHOECIAFC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
エーテル指向性のアザ-クライゼン転位において使用される触媒です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
225657-5MG-KC:
225657-500MG:4548173119076
225657-BULK:
225657-VAR:
225657-5G:4548173119083
文書ライブラリにアクセスする
Abarbri et al.
The Journal of organic chemistry, 65(22), 7475-7478 (2000-11-15)
3-Substituted but-3-enoic acids were obtained in good yields under mild experimental conditions by palladium-catalyzed cross-coupling of 3-iodobut-3-enoic acid with organozinc or organotin compounds using PdCl(2)(MeCN)(2) as catalyst and DMF as solvent.
Murata, M.; Shimazaki, R.; et al.
Synthesis, 2231-2231 (2001)
Stille, J. K.; Groh, L.
Journal of the American Chemical Society, 109, 813-813 (1987)
Mori, H.; Kubo, H.; et al.
Tetrahedron Letters, 38, 5311-5311 (1997)
Horibe, H.; Kazuta, K.
Synlett, 2047-2047 (2003)