Merck
750190
Sigma-Aldrich
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II)
95%
別名:
Pd-117
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H28Cl2OP2Pd
CAS番号:
分子量:
715.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
243-250 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2.2ClH.Pd/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32;;;/h1-28H;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
VYOUBMJFTDMKRR-UHFFFAOYSA-L
詳細
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is a palladium(II) complex containing two chloride ligands and two (2-(diphenylphosphino)phenyl)ether ligands coordinated to the palladium center. It is used as a catalyst for the cross-coupling reaction of 2-brom-1,3-dienes to prepare high stereoselectivity of conjugated Z, E dienes.
アプリケーション
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is used as an efficient catalyst in the coupling reaction.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750190-VAR:
750190-1G-PW:
750190-1G:
750190-5G:
750190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
For convenient trifluoromethylation of aryl iodides.
Trifluoromethylations H
Aldrichimica Acta, 2, 0-0 null