Merck
184535
Sigma-Aldrich
Silver cyanide
99%
別名:
Argentous cyanide, Silver monocyanide 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AgCN
CAS番号:
分子量:
133.89
Beilstein:
4360924
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
powder
SMILES記法
[Ag]C#N
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;
InChI Key
MFIHOCAEOJNSOL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used in preparation of Tl[Ag(CN)2], which exhibits previously unknown Ag(CN)2 luminescence.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184535-VAR:
184535-BULK:
184535-10G:4548173111032
184535-50G:4548173111049
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad A. Omary et al.
Inorganic chemistry, 37(6), 1380-1386 (2001-10-24)
The structure of thallium dicyanoargentate(I) has been determined crystallographically. The crystal structure shows an Ag-Ag distance of 3.11 Å. This is the shortest Ag-Ag distance reported for any silver dicyanide salt whose crystal structure has been determined. Raman spectra of