Merck
529567
Sigma-Aldrich
Cadmium perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cd(ClO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
311.31 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
組成
Degree of hydration, ~6
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529567-50G:4548173166612
529567-10G:4548173166605
529567-VAR:
529567-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Siyi Hu et al.
The Analyst, 139(18), 4681-4690 (2014-07-24)
Biofunctionalized quantum dots (QDs), especially protein-coated QDs, are known to be useful targeted fluorescent labels for cellular and deep-tissue imaging. These nanoparticles can also serve as efficient energy donors in fluorescence resonance energy transfer (FRET) binding assays for the multiplexed
Herman S Mansur et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 52, 61-71 (2015-05-09)
Cancer remains one of the world's most devastating diseases with millions of fatalities and new cases every year. In this work, we attempted to develop a facile "enzyme-free" fluoroimmunoassay based on the novel nanoconjugates composed of CdS quantum dots (QDs)