Merck
796948
Sigma-Aldrich
セレン化ナトリウム
95%
別名:
セレン化二ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2Se
CAS番号:
分子量:
124.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
powder
SMILES記法
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
InChI Key
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セレン化ナトリウムは、有機合成において有用なセレニル化試薬です。アルケン、アルキン、カルボニルなどのさまざまな有機基質にセレノ基を付加できます。さまざまな有機反応に有用な有機セレニウム化合物の合成にも使用されます。
アプリケーション
セレン化ナトリウムは、エチニルおよびブロモエチニルケトンの反応における求核試薬として使用され、高い立体選択性および位置選択性でジビニルセレニドおよび1,3-エニンを生成します。セレン化コバルトナノ粒子のワンポット合成における前駆体および安定化剤としても使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
796948-VAR:
796948-BULK:
796948-100MG:4548173919331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)