Merck
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
別名:
Selenium disulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
S2Se
CAS番号:
分子量:
143.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-303-8
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
InChI Key
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物