アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6388 (lit.)
bp
155-157 °C (lit.)
密度
1.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Se][Se]C
InChI
1S/C2H6Se2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI Key
VLXBWPOEOIIREY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328502-5G:4548173135717
328502-BULK:
328502-VAR:
328502-1G:4548173135700