アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
密度
1.408 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Se]C
InChI
1S/C2H6Se/c1-3-2/h1-2H3
InChI Key
RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41572-BULK:
41572-5ML:4548173291642
41572-VAR:
41572-1ML:4548173291635
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication