Merck
375152
Sigma-Aldrich
ベンゼンセレノール
97%
別名:
Phenyl selenol, Phenyl selenomercaptan, Selenophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SeH
CAS番号:
分子量:
157.07
Beilstein:
385715
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.616 (lit.)
bp
71-72 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[SeH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6Se/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
WDODWFPDZYSKIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゼンセレノールはアリールセレノールです。タングステン電球を用い、Pyrexを介して照射すると、ジフェニルジセレニドが促進する不活性化アセチレンへのベンゼンセレノールのラジカル付加が起こることが報告されています。トリブチル錫ヒドリドを用いたジフェニルジセレニドの還元によりin situで生成されるベンゼンセレノールによるスタンナン媒介ラジカル連鎖反応の触媒作用が報告されています。
アプリケーション
ベンゼンセレノールは、モノセレノ置換1,3-ジエンの合成の出発試薬として使用される場合があります。これは、カチオン性カルコゲノラト架橋ジルテニウム錯体の合成に使用される場合があります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
375152-250MG:4548173141237
375152-VAR:
375152-BULK:
375152-1G:4548173141220
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diphenyl diselenide-promoted radical addition of benzeneselenol to acetylenes.
Ogawa A, et al.
Tetrahedron Letters, 33(10), 1329-1332 (1992)
David Crich et al.
Accounts of chemical research, 40(6), 453-463 (2007-05-11)
The discovery and development of the catalysis of stannane-mediated radical chain reactions by benzeneselenol, generated in situ by reduction of diphenyl diselenide with tributyltin hydride, are described. The catalytic sequence is discussed in terms of polarity reversal catalysis of radical
Justin P Johnpeter et al.
Inorganic chemistry, 52(23), 13663-13673 (2013-11-20)
A series of cationic chalcogenolato-bridged diruthenium complexes [(η(6)-p-MeC6H4Pr(i))2Ru2(μ-EC6H5)3](+) (E = S, 1; E = Se, 2; E = Te, 3) has been obtained in ethanol from the reaction of (η(6)-p-MeC6H4Pr(i))2Ru2(μ-Cl)2Cl2 with benzenethiol, benzeneselenol, and sodium tellurophenolate, respectively. The thiolato and
Brittany Trang et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(42), 13892-13903 (2018-09-29)
Silver metal exposed to the atmosphere corrodes and becomes tarnished as a result of oxidation and precipitation of the metal as an insoluble salt. Tarnish has so poor a reputation that the word itself connotes corruption and disrespectability; however, tarnishing
Nikolay V Orlov et al.
The Journal of organic chemistry, 79(24), 12111-12121 (2014-10-08)
A unique Ni-catalyzed transformation is reported for the one-pot highly selective synthesis of previously unknown monoseleno-substituted 1,3-dienes starting from easily available terminal alkynes and benzeneselenol. The combination of a readily available catalyst precursor, Ni(acac)2, and an appropriately tuned phosphine ligand