Merck
243965
Sigma-Aldrich
フェニルセレニルブロミド
98%
別名:
ベンゼンセレニルブロミド, ベンゼンセレネニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SeBr
CAS番号:
分子量:
235.97
Beilstein:
2039772
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
107-108 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Se]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BrSe/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化フェニルセレニルは、エキソ-2-メチル-7-フェニルセレニル-オクタヒドロ-8-オキサ-2,7b-ジアザ-ジシクロペンタ[a,e]ペンタレン-1,3-ジオンおよびエンド-2-メチル- 7-フェニルセラニル-オクタヒドロ-8-オキサ-2,7b-ジアザ-ジシクロペンタ[a,e]ペンタレン-1,3-ジオンの調製に使用されました。また、これはリチウムナフタレニドによるα-シアノケトンのセレネニル化によるエノンの合成にも使用されました
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
243965-VAR:
243965-1G:4548173123400
243965-BULK:
243965-25G:4548173123417
243965-5G:4548173123424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 1274-1274 (2007)
X= Y?ZH Systems as potential 1, 3-dipoles. Part 52: Fused-ring forming electrophile induced oxime→nitrone→ cycloaddition cascades.
Ali Dondas H, et al.
Tetrahedron Letters, 57(32), 7035-7045 (2001)
Santanu Hati et al.
European journal of medicinal chemistry, 100, 188-196 (2015-06-19)
Herein we have reported design, synthesis and in vitro biological evaluation of a library of bicyclic lactams that led to the discovery of compounds 6 and 7 as a novel class of α-glucosidase inhibitors. They inhibited α-glucosidase (yeast origin) in a