アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.6465 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
密度
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Se](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Se/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
ORQWTLCYLDRDHK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
498262-BULK:
498262-VAR:
498262-10G:4548173163161
498262-400G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
498262-10G | 4061832421766 |