Merck
367141
Sigma-Aldrich
セレノフェン
97%
別名:
Selenacyclopentadiene, Selenofuran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4Se
CAS番号:
分子量:
131.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.58 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1cc[se]c1
InChI
1S/C4H4Se/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
セレノフェンは、複素環構築ブロックです。セレノフェンベースのヘテロアセンの合成が報告されています。セレノフェン-チオフェンブロックコポリマーが報告されています。 セレノフェンの電子透過スペクトルが、0~6eVのエネルギー幅において測定されています。
アプリケーション
セレノフェンは以下のことに使用できます:
  • 有機色素の合成における共役リンカー
  • セレノフェン-2-カルボニトリルの合成
  • セレノフェンジケトピロロピロールポリマーの合成
  • 電気伝導性ポリアルキルセレノフェンのための構築ブロック
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
367141-VAR:
367141-5G:4548173140711
367141-1G:4548173140704
367141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Low band gap selenophene-diketopyrrolopyrrole polymers exhibiting high and balanced ambipolar performance in bottom-gate transistors.
Shahid M, et al.
Chemical Science, 3(1), 181-185 (2012)
Journal of the Electrochemical Society, 137, 1827-1827 (1990)
Dye-sensitized solar cells based on organic sensitizers with different conjugated linkers: furan, bifuran, thiophene, bithiophene, selenophene, and biselenophene.
Li R, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(17), 7469-7479 (2009)
Electron transmission spectra of selenophene and tellurophene and Xa computations of electron affinities for chalcophenes.
Modelli A, et al.
Chemical Physics, 88(3), 181-185 (1984)
Jon Hollinger et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(25), 8546-8547 (2010-06-08)
Selenophene-thiophene block copolymers were synthesized and studied. The properties of these novel block copolymers are distinct from those of statistical copolymers prepared from the same monomers with a similar composition. Specifically, the block copolymers exhibit broad and red-shifted absorbance features