安全性情報
8.18061
Sigma-Aldrich
Diphenyl diselenide
for synthesis
別名:
Diphenyl diselenide, Phenyl diselenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10Se2
CAS番号:
分子量:
312.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
216-780-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
powder
mp
58-61 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Se]([Se]c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H10Se2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
YWWZCHLUQSHMCL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物