Merck
169021
Sigma-Aldrich
フェニルジスルフィド
99%
別名:
NSC 2689, 二硫化ジフェニル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SSC6H5
CAS番号:
分子量:
218.34
Beilstein:
639794
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
58-60 °C (lit.)
溶解性
xylene: soluble 3%, clear, colorless to yellow
官能基
disulfide
SMILES記法
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
二硫化フェニルは、リチウムイオン電池の製造に不可欠なフェニルセレノスルフィド(PhS-SePh)を合成するための前駆体として使用されます。
アプリケーション
フェニルジスルフィドは、Dyfonate(殺虫剤)の加水分解生成物です。フェニルジスルフィド(ジフェニルジスルフィド)は、アミン媒介一電子移動メカニズムを介したアルキンのヒドロチオレーションに関与しています
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
169021-10G:
169021-BULK:
169021-VAR:
169021-250G:
169021-50G:
169021-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Identification of hydrolytic metabolites of dyfonate in alkaline aqueous solutions by using high performance liquid chromatography-UV detection and gas chromatography-mass spectrometry.
Wang T, et al.
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 90(12), 948-961 (2010)
Tsuyoshi Taniguchi et al.
Organic letters, 11(15), 3298-3301 (2009-09-02)
Hydrothiolation of alkynes proceeds with diphenyl disulfide and tripropylamine. Amine-mediated single electron transfer to diphenyl disulfide can be proposed for the reaction mechanism. Applications of the method to radical cyclizations of eneyne compounds are also presented.
J M Young et al.
Agents and actions, 21(3-4), 314-315 (1987-08-01)
Indomethacin was administered subcutaneously to rats, 4 mg/kg/day for 4 consecutive days in order to produce erosions of the small intestine which were scored at necropsy on day 5. Orally administered phenidone (up to 250 mg/kg/day), a mixed cycloocygenase-lipoxygenase inhibitor
Y Ito et al.
Mutation research, 393(3), 307-316 (1997-12-11)
The suppressive effect of S-methyl methanethiosulfonate (MMTS) on aflatoxin B1 (AFB1)- or methyl methanesulfonate (MMS)-induced chromosome aberrations (CA) in rat bone marrow cells was studied. MMTS significantly suppressed CA induced by both AFB1 (an indirect-acting carcinogen) and MMS (a direct-acting
Y K Nakamura et al.
Mutation research, 385(1), 41-46 (1997-12-31)
S-Methyl methanethiosulfonate (MMTS) and diphenyl disulfide (DPDS) are temporary enzyme-sulfhydryl blocking agents. They are naturally occurring phytoalexin-like and synthetic substances known to be very potent bio-antimutagens in Escherichia coli B/r WP2. In the present paper, the suppressing effects of MMTS
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
169021-10G4061838750112
169021-250G4061838750129
169021-50G4061838750136