グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
bp
380 °C (lit.)
mp
224 °C (lit.)
密度
3.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Te/c1-5(2,3)4
InChI Key
SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Highly efficient regioselective synthesis of organotellurium compounds: Explores the reactions of Tellurium Tetrachloride with 1-alkenes, highlighting its utility in organic synthesis (VA Potapov et al., 2017).
- Cyclization Reactions: TeCl4 acts as a bis-electrophile in double-electrophilic cyclization reactions, demonstrating its versatility in organic transformations (N Korol, M Slivka, 2018).
- Regio-and stereoselective addition of tellurium tetrachloride: Investigates the addition of TeCl4 to methyl propargyl ether, emphasizing the stereochemistry of the addition process (MV Musalova et al., 2017).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205338-25G:4548173930626
205338-100G:4548173930619
205338-BULK:
205338-5G:4548173921846
205338-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
205338-100G | 4061833605653 |
205338-5G | 4061838767646 |
205338-25G | 4061838767639 |