Merck
264865
Sigma-Aldrich
テルル
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
別名:
テルル元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Te
CAS番号:
分子量:
127.60
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.997% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
粒径
−30 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
密度
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Te]
InChI
1S/Te
InChI Key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 高性能な元素熱電材料としてのテルル:エネルギー変換技術にとって重要な熱電用途における元素テルルの利用について調査しています。これは材料科学に関連するものです(Lin et al., 2016)。
  • 愛は地球に在り:地表環境におけるテルルの(生物)地球科学的レビュー:テルルの生物地球化学的循環、環境分布、および変換について考察しており、環境化学者や地球化学的循環を研究する学術関係者にとって興味深い内容となっています(Missen et al., 2020)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
264865-5G:
264865-100G:
264865-BULK:
264865-VAR:
264865-25G:4548173934853
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhe Liu et al.
Optics express, 21(6), 7799-7810 (2013-04-03)
ZnTe is an important p-type semiconductor with great applications as field-effect transistors and photodetectors. In this paper, individual ZnTe nanowires based field-effect transistors was fabricated, showing evident p-type conductivity with an effect mobility of 11.3 cm(2)/Vs. Single ZnTe nanowire based
Raymond J Turner et al.
Biotechnology advances, 30(5), 954-963 (2011-09-13)
Here, we overview the most recent advances in understanding the bacterial mechanisms that stay behind the reduction of tellurium oxyanions in both planktonic cells and biofilms. This is a topic of interest for basic and applied research because microorganisms are
Vijay P Singh et al.
Organic letters, 15(24), 6274-6277 (2013-11-28)
In an effort to improve the chain-breaking capacity of the natural antioxidants, an octyltelluro group was introduced next to the phenolic moiety in β- and δ-tocopherol. The new vitamin E analogues quenched peroxyl radicals more efficiently than α-tocopherol and were
Biomethylation of selenium and tellurium: microorganisms and plants.
Thomas G Chasteen et al.
Chemical reviews, 103(1), 1-25 (2003-01-09)
Guizhong Wang et al.
Optics express, 21(4), 4703-4708 (2013-03-14)
The octave-spanning spectrum was generated in a tellurite glass based microstructured fiber pumped by a 528 MHz repetition rate Yb:fiber ring laser without amplification. The laser achieved 40% output optical-to-optical efficiency with the output power of 410 mW. By adjusting
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
264865-5G
264865-100G
264865-25G4061826123355