Merck
483699
Sigma-Aldrich
セレノシアン酸カリウム
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
セレノシアン酸 カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KSeCN
CAS番号:
分子量:
144.08
Beilstein:
3912121
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99%
フォーム:
solid
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
mp
147 °C
SMILES記法
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重金属核の固体NMRに対する関心が高まるにつれ、そのポテンシャルモデルとしていくつかのチオシアン酸水銀及びセレノシアン酸が調製されました。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483699-VAR:
483699-BULK:
483699-25G:4548173159652
483699-5G:4548173159669
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rajmund Mokso et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(28), 4138-4146 (2008-07-10)
The microwave spectra of propa-1,2-dienyl selenocyanate, H(2)C==C==CHSeC[triple bond]N, and cyclopropyl selenocyanate, C(3)H(5)SeC[triple bond]N, are reported. The spectra of the ground and two vibrationally excited states of the (80)Se isotopologue and the spectrum of the ground state of the (78)Se isotopologue
Z H Ye et al.
Chemosphere, 52(9), 1571-1579 (2003-07-18)
Wetland microcosms were used to evaluate the ability of constructed wetlands to remove extremely high concentrations of selenocyanate (SeCN-), arsenic (As), and boron (B) from wastewater generated by a coal gasification plant in Indiana. The wetland microcosms significantly reduced the
Till Blum et al.
Nuclear medicine and biology, 30(4), 361-367 (2003-05-28)
Various aliphatic and aromatic [(75)Se]selenoethers were prepared at the no-carrier-added (n.c.a.) level using a new radiosynthetic pathway, based on the formation of alkyl[(75)Se]selenocyanates as intermediates. Using one-pot model reactions of elemental (75)Se, sodium cyanide and various alkylbromides in ethanol, the
Hyewon Son et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(30), 9152-9159 (2012-07-04)
Spectroscopic properties (i.e., peak positions and widths) of vibrational probes are sensitively dependent on their local environments in liquids. Such spectroscopic sensitivities can be utilized for studying the structures and dynamics of a variety of molecular systems. Here, we have
Mark P de Souza et al.
Plant physiology, 128(2), 625-633 (2002-02-14)
Selenocyanate (SeCN(-)) is a major contaminant in the effluents from some oil refineries, power plants, and in mine drainage water. In this study, we determined the potential of Indian mustard (Brassica juncea) and muskgrass (a macroalga, Chara canescens) for SeCN(-)