Merck
215074
Sigma-Aldrich
シアン酸カリウム
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOCN
CAS番号:
分子量:
81.12
Beilstein:
3594798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38060513
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for analytical purposes
アッセイ
96%
フォーム
powder, crystals or chunks
密度
2.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[O-]C#N
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シアン酸カリウムは、高温で尿素と水酸化アルカリまたはカルボン酸との反応により調製できます。
アプリケーション
シアン酸カリウムは、以下の合成用の反応成分の1つとして使用できる可能性があります:
  • 尿素
  • ヒダントイン
  • グリコシルアミン1,2-(環状カルバミン酸){グリコフラノ(またはピラノ)[1,2-d]オキサゾリジン-2-オンズ}
  • アリルカルバミン酸塩
  • S)-(-)-1-カルバモイル-2-メトキシメチルピロリジン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
215074-VAR:
215074-BULK:
215074-5G:
215074-100G:
215074-2KG:
215074-10KG:
215074-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S)-(-)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (SAMP) and (R)-(+)-1-Amino-2-Methoxymethylpyrrolidine (RAMP), Versatile Chiral Auxiliaries.
Enders D, et al
Organic Syntheses, 173-173 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 289-289 (1994)
Copper-Catalyzed Coupling of Arylboronic Acids with Potassium Cyanate: A New Approach to the Synthesis of Aryl Carbamates.
Kianmehr E and Baghersad MH.
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(14-15), 2599-2603 (2011)
Jeroen N Stoop et al.
PloS one, 9(7), e102163-e102163 (2014-07-16)
The immune response to post-translationally modified antigens is a key characteristic of rheumatoid arthritis. Carbamylation is such a posttranslational modification. Recently, we demonstrated that autoantibodies recognizing carbamylated proteins are present in sera of rheumatoid arthritis. The molecular mechanisms underlying the
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 503-503 (1994)