Merck
216186
Sigma-Aldrich
セレノシアン酸カリウム
reagent grade, 97%
別名:
セレノシアン酸 カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KSeCN
CAS番号:
分子量:
144.08
Beilstein:
3912121
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
reagent grade
アッセイ
97%
フォーム
solid
テクニック
NMR: suitable
mp
100 °C
SMILES記法
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI Key
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium selenocyanate is a crystalline solid and a reagent for the conversion of alkyl halides to nitriles, and the production of pharmaceutical intermediates. It also finds application in the field of energy storage devices.
アプリケーション
Potassium selenocyanate can be used as a:
  • Redox-active electrolyte to enhance the performance of carbon-based supercapacitors.
  • Starting material for the one-pot stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides.
  • Precursor to synthesize Cu and Ni complexes with antioxidant/anti-inflammatory activities.
  • Selenylating agent to prepare stereoselective selenoglycosides and selenium-linked disaccharides.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216186-BULK:
216186-25KG:4548173250878
216186-2.5KG:4548173117065
216186-1KG:
216186-10G:4548173117058
216186-250G:4548173117072
216186-50G:4548173117089
216186-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Ind. Chem. Soc., 62, 800-800 (1985)
Eric Block et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14949-14961 (2006-11-16)
More than 40 new 4- to 12-membered ring heterocycles containing various combinations of Group 14 and 16 elements Si, Sn, S, Se, and Te have been synthesized and fully characterized. Synthesis of these small-ring as well as medium-ring (mesocyclic) heterocycles
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 860-860 (1991)
Tetrahedron, 46, 7735-7735 (1990)
Rajmund Mokso et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(28), 4138-4146 (2008-07-10)
The microwave spectra of propa-1,2-dienyl selenocyanate, H(2)C==C==CHSeC[triple bond]N, and cyclopropyl selenocyanate, C(3)H(5)SeC[triple bond]N, are reported. The spectra of the ground and two vibrationally excited states of the (80)Se isotopologue and the spectrum of the ground state of the (78)Se isotopologue