Merck
436836
Sigma-Aldrich
2-チエニルボロン酸
≥95.0%
別名:
2-チエニルボロン酸, チオフェン-2-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BO2S
CAS番号:
分子量:
127.96
Beilstein:
112375
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
solid
mp
138-140 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cccs1
InChI
1S/C4H5BO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3,6-7H
InChI Key
ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に使用される試薬
  • パラジウム触媒鈴木-宮浦クロスカップリング
  • フルオレニルブロミドのアルキル化、ホウ素化、カップリング反応、鈴木カップリング、ハロゲン化
  • 共役交互共重合体の連鎖成長触媒移動重縮合
  • 過塩素酸第二鉄が促進するフラーレンの反応による、フラーレニルボロン酸エステルの生成
  • リガンドフリーの鈴木、薗頭、およびヘックのクロスカップリング反応
  • 銅触媒ニトロ化反応
  • 赤色発光ホウ素ジピロメテン(BODIPY)の構造緩和によるラージストークスシフトと蛍光チオールプローブへの応用
以下の調製に使用される試薬
  • 酸素含有多環芳香族トリプチセンの光物理的性質
  • N-アルキル化、鈴木カップリング、臭素化によるドナー-アクセプター型ポリマーのドナーユニット
  • 癌腫瘍における抗増殖作用を有する有糸分裂キナーゼNek2のアミノピリジン系阻害剤
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436836-5G:
436836-BULK:
436836-VAR:
436836-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brett VanVeller et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(17), 7282-7285 (2012-04-19)
The cyclization and planarization of polycyclic aromatic hydrocarbons with concomitant oxygen substitution was achieved through acid catalyzed transetherification and oxygen-radical reactions. The triptycene scaffold enforces proximity of the alcohol and arene reacting partners and confers significant rigidity to the resulting
Paolo Innocenti et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(7), 3228-3241 (2012-03-13)
We report herein a series of Nek2 inhibitors based on an aminopyridine scaffold. These compounds have been designed by combining key elements of two previously discovered chemical series. Structure based design led to aminopyridine (R)-21, a potent and selective inhibitor
Man-Wah Tsang et al.
Biotechnology journal, 11(2), 257-265 (2015-08-08)
Rapid emergence of class C β-lactamases has urged an immediate need for developing class C β-lactamase specific inhibitors for effective clinical treatment. To facilitate the development of effective class C β-lactamase inhibitors, we propose a new approach for a rapid
Yinghui Chen et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2192-2206 (2012-02-10)
2-Thienyl and 2,6-bisthienyl BODIPY derivatives (BS-SS and BS-DS) were prepared that show intense absorption (ε = 65000 M(-1) cm(-1) at 507 nm) and a large Stokes shift (96 nm) vs the small Stokes shift of typical BODIPY (<15 nm). Control
Guo-Ping Lu et al.
The Journal of organic chemistry, 77(8), 3700-3703 (2012-04-07)
The ligands associated with various Pd catalysts play a crucial role in determining the stereochemistry of cross-couplings between boronic acids and Z-alkenyl halides. A ligand on palladium has been found that leads to the desired products under mild conditions and
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
436836-1G4061832116686
436836-5G4061832116693