Merck
346489
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI Key
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
346489-5G:
346489-1G:
346489-BULK:
346489-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
346489-1G4061826761168
346489-5G4061826761175