Merck
240877
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホニルクロリド
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
TsCl, 塩化トシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2Cl
CAS番号:
分子量:
190.65
Beilstein:
607898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
1 mmHg ( 88 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
solid
bp
134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
溶解性
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
ethanol: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化p-トルエンスルホニルは、スルホン酸塩の形成を介してヒドロキシル基から望ましい脱離基への変換に主に使用される有機塩化スルホニルです。
アプリケーション
塩化p-トルエンスルホニルは、以下のプロセスに使用することができます。
  • N-メチルイミダゾールを併用した、カルボン酸と、アルコールまたはチオールとのエステル化またはチオエステル化。
  • リガンド不在下で塩化パラジウムが触媒するアリールボロン酸のホモカップリングを介した対称ビアリールの収率を上げる添加物として。
  • ケトンの?-塩素化のための陽性塩素源として。
  • ヘテロドキシ酸存在下におけるアルコールおよびフェノールの無溶媒トシル化。
  • 銀トリフラートの存在下で2-アルキニルベンズアルドキシムとフェノールとから1-アロキシイソキノリンを生じる反応の活性剤として。
  • ベンズヒドロールから無溶媒で対称ビス(ベンズヒドリル)エーテルを調製する触媒として。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
240877-BULK:
240877-5G:
240877-VAR:
240877-100G:
240877-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Immobilization of ligands with organic sulfonyl chlorides
Nilsson K & Mosbach K
Methods in Enzymology, 104, 56-69 (1984)
Facile synthesis of symmetrical bis (benzhydryl) ethers using p-toluenesulfonyl chloride under solvent-free conditions
Brahmachari G & Banerjee B
Organic and Medicinal Chemistry Letters, 3(1), 1-1 (2013)
Ligandless palladium chloride-catalyzed homo-coupling of arylboronic acids in aqueous media
Kabalka GW & Wang L.
Tetrahedron Letters, 43(16), 3067-3068 (2002)
Generation of 1-aroxyisoquinolines via a silver-catalyzed reaction of 2-alkynylbenzaldoxime with phenol in the presence of p-toluenesulfonyl chloride
Xiao Q, et al.
Tetrahedron, 69(25), 5119-5122 (2013)
Solvent-free and selective tosylation of alcohols and phenols with p-toluenesulfonyl chloride by heteropolyacids as highly efficient catalysts
Fazaeli R, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(5), 812-818 (2006)
資料
“Click” chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.
“Click” chemistry, and the copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) in particular, is a powerful new synthetic tool in polymer chemistry and material science.