About This Item
化学式:
Pb(ClO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
406.10 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
- 鉛配位重合体の調製のための反応剤
Lead(II) perchlorate hydrate [Pb(ClO4)2. H2O] can be used as a precursor to synthesize:
- Pb(II) hydroxycarbonate (plumbonacrite) nanoparticles.
- Lead sulfide semiconductor nanoparticles by radiolytic method.
- Lead coordination polymers.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459100-25G:4548173154381
459100-VAR:
459100-5G:4548173154398
459100-BULK:
Revised aqueous solubility product constants and a simple laboratory synthesis of the Pb (II) hydroxycarbonates: Plumbonacrite and hydrocerussite
Mendoza-Flores A, et al.
Geochemical Journal, 51(4), 315-328 (2017)
Structural and optical properties of PbS nanoparticles synthesized by the radiolytic method
Souici AH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(19), 8050-8057 (2009)
Chun Wang et al.
Analytical chemistry, 86(13), 6433-6438 (2014-06-04)
We report a new biosensor for adenosine deaminase (ADA) sensing based on water-soluble conjugated poly(9,9-bis(6'-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluorine phenylene (PFP) and fluorescence resonance energy transfer technique. In this biosensor, PFP, DNAc-FI labeled with fluorescein (FAM), and ethidium bromide (EB) were used as the