Merck
205311
Sigma-Aldrich
Lead(II) perchlorate hydrate
98%
別名:
Lead perchlorate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(ClO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
406.10 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: oxidant
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[PbH2++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.H2O.Pb/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);1H2;/q;;;+2/p-2
InChI Key
ZIJXNFOWEHUQHM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 鉛配位重合体の調製のための反応剤
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205311-1KG:4548173114606
205311-VAR:
205311-50G:4548173114620
205311-250G:4548173114613
205311-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)