Merck
211168
Sigma-Aldrich
ヨウ化鉛(II)
99%
別名:
ヨウ化鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbI2
CAS番号:
分子量:
461.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
bp
954 °C (lit.)
mp
402 °C (lit.)
密度
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化鉛(II)は非線形光学、強誘電性、強弾性特性を持ちます。半導体禁制帯幅が広く(Eg=2.3 eV)、室温以上で低ノイズ操作が可能です。X線及びΓ線の遮断効率が高く、環境安定性が優れています。
アプリケーション
光電池、X線及びΓ線検出用の検出器材料として使用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
211168-BULK:
211168-50G:4548173115863
211168-VAR:
211168-250G:4548173115856
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, crystal structure and optical properties of quasi one dimensional lead (II) iodide
Solid State Sciences, 12, 95-98 (2010)
Optical determination of the direct bandgap energy of lead iodide crystals
Silva AF, et al
Applied Physics Letters, 69, 1930-1930 (1996)
資料
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
The past several decades have seen major advancements in the synthesis of metal nanomaterials. Most recently, controlled synthesis has become versatile enough to regulate the exact number of atoms and ligands of very small metal nanoparticles, referred to as “clusters”.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
すべて表示